2,2,3,3-Tetrafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propan-2-yl]oxy]propionitrile ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3493-25G T3493-5G
TCIAT3493-25GEA 721 EUR InStock
TCIAT3493-25G TCIAT3493-5G
2,2,3,3-Tetrafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propan-2-yl]oxy]propionitrile ≥93.0% (par GC)
2,2,3,3-Tetrafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propan-2-yl]oxy]propionitrile
Formule: C₈F₁₃NO₂
MW: 389,07 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro CAS: 69804-19-9
EINECS: 274-123-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbfea57e5d5c4ff0e01a2ff27bb3f4d9e5afbf84&vid=fbfea57e5d5c4ff0e01a2ff27bb3f4d9e5afbf84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité