Tetrakis(trimethylsiloxy)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrakis(trimethylsilyl) Orthosilicate, Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane, Tetrakis(trimethylsilyl) orthosilicate
T3494-25ML T3494-5ML
TCIAT3494-25MLEA 115 EUR InStock
TCIAT3494-25ML TCIAT3494-5ML
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane ≥98.0% (par GC)
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane
Formule: C₁₂H₃₆O₄Si₅
MW: 384,85 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00051587
Numéro CAS: 3555-47-3
EINECS: 222-613-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité