Tétrahexylammonium hydrogénosulfate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT3495-25GEA 385 EUR InStock
TCIAT3495-25G TCIAT3495-5G
Tétrahexylammonium hydrogénosulfate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Tétrahexylammonium hydrogénosulfate
Formule: C₂₄H₅₃NO₄S
MW: 451,76 g/mol
Point de fusion: 98°C
Numéro MDL: MFCD00037675
Numéro CAS: 32503-34-7
EINECS: 251-069-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité