4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T3496-1G T3496-5G
TCIAT3496-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT3496-1G TCIAT3496-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09837617
Numéro CAS: 302348-51-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b60e412f9abe135acffd9e7be5336efebfe29b9&vid=0b60e412f9abe135acffd9e7be5336efebfe29b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité