4-(p-Tolylthio)thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxamide ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: A-205804, 4-[(4-Methylphenyl)thio]thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxamide, A 205804
T3498-100MG T3498-25MG
TCIAT3498-100MGEA 467 EUR InStock
TCIAT3498-100MG TCIAT3498-25MG
4-(p-Tolylthio)thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxamide ≥95.0% (par HPLC)
4-(p-Tolylthio)thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxamide
Formule: C₁₅H₁₂N₂OS₂
MW: 300,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09038566
Numéro CAS: 251992-66-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.80 to 9.80 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité