Tyrphostin A23 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3503-25MG T3503-100MG
TCIAT3503-25MGEA 163 EUR InStock
TCIAT3503-25MG TCIAT3503-100MG
Tyrphostin A23 ≥98.0% (par GC)
Tyrphostin A23
Formule: C₁₀H₆N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133899
Numéro CAS: 118409-57-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=603a53fe0b4bf7e7a4815f74b6504aab4ed67689&vid=b4c77c5881d7615836a221bf5e22214d48572606&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité