2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl methanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methanesulphonic acid 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl ester, 2-(2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl methanesulphonate
T3505-1G T3505-5G
TCIAT3505-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT3505-1G TCIAT3505-5G
2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl methanesulphonate ≥98.0% (par GC)
2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl methanesulphonate
Formule: C₁₁H₁₃F₃O₅S
MW: 314,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD16038209
Numéro CAS: 160969-03-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ead81e7844bb4e257765d1d5c0b55338008d29&vid=35ead81e7844bb4e257765d1d5c0b55338008d29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité