Tofisopam ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-benzo[d][1,2]diazepine
T3509-50MG T3509-250MG
TCIAT3509-50MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAT3509-50MG TCIAT3509-250MG
Tofisopam ≥98.0% (par HPLC)
Tofisopam
Formule: C₂₂H₂₆N₂O₄
MW: 382,46 g/mol
Point de fusion: 157°C
Numéro MDL: MFCD00823171
Numéro CAS: 22345-47-7
EINECS: 244-922-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09503
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7eea23fe4d06b6158c4454de3ddd942f00b36ae&vid=c91787f298013eeba203ff9265b135ae1537a30c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.00 to 7.70 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité