5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)oxindole ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Oxindoleboronic acid Pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-2-one, 2-(Oxindole-5-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3512-1G T3512-5G
TCIAT3512-1GEA 131 EUR InStock
TCIAT3512-1G TCIAT3512-5G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)oxindole ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)oxindole
Formule: C₁₄H₁₈BNO₃
MW: 259,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD08669935
Numéro CAS: 837392-64-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 232.0 to 236.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité