Tridodécylamine ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trilaurylamine, Tridodecylamine
T3519-25ML T3519-100ML
TCIAT3519-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAT3519-25ML TCIAT3519-100ML
Tridodécylamine ≥85.0% (par GC)
Tridodécylamine
Formule: C₃₆H₇₅N
MW: 522 g/mol
Point d'ébullition: 296°C
Point d'éclair: 190°C
Numéro MDL: MFCD00008971
Numéro CAS: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b06f673fccd13c6e5514ba307ac8e8511fb32f51&vid=b06f673fccd13c6e5514ba307ac8e8511fb32f51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité