Trimethobenzamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethobenzamide HCl, N-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxybenzamide hydrochloride, N-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)benzyl)-3,4,5-trimethoxybenzamide hydrochloride
T3525-1G T3525-5G
TCIAT3525-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAT3525-1G TCIAT3525-5G
Trimethobenzamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Trimethobenzamide hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₈N₂O₅·HCl
MW: 424,9184 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057999
Numéro CAS: 554-92-7
EINECS: 209-075-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f3d58b794aa8fb836342e94bd236afd7963b80&vid=f0f3d58b794aa8fb836342e94bd236afd7963b80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité