1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3526-1G T3526-5G
TCIAT3526-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT3526-1G TCIAT3526-5G
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (par GC)
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene
Formule: C₁₅H₃₀Si₃
MW: 294,66 g/mol
Point d'ébullition: 244°C
Numéro MDL: MFCD00093247
Numéro CAS: 5624-60-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité