Tissue-clearing reagent, TOMEI for plants
Fournisseur: TCI
TCIAT3530-100MLEA 89.1 EUR InStock
TCIAT3530-100ML
Tissue-clearing reagent, TOMEI for plants
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Specifications
Appearance: Colorless to Light yellow clear liquid
Functionality test (transparency) (display): to pass test
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité