Pararosaniline solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
1804-15MLEA 188 EUR InStock
1804-15ML
Pararosaniline solution, Sigma-Aldrich®
Pararosaniline
When mixed with a 4% sodium nitrite solution, a freshly hexazotized pararosaniline solution is produced. May be used in a variety of cytochemistry procedures, including Sigma Procedures 181B and 181C.
Formule: C₁₉H₁₉N₃O
MW: 305,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036222
Numéro CAS: 467-62-9
ADR: 8,2
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité