Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2H-Perfluoro-5,8,11,14-tetramethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT3538-25GEA 174 EUR InStock
TCIAT3538-25G
2H-Perfluoro-5,8,11,14-tetramethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane ≥95.0% (par GC)
2H-Perfluoro-5,8,11,14-tetramethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane


Formule: C₁₇HF₃₅O₅
MW: 950,14 g/mol
Point d'ébullition: 224°C
Numéro MDL: MFCD00054716
Numéro CAS: 37486-69-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité