Trihydroxyethylrutin ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trihydroxyethylrutin, 3',4',7-Tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutin, 3',4',7-Tris-O-(2-hydroxyethyl)-rutin, 2-(3,4-Bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Troxerutin
T3541-5G T3541-25G
TCIAT3541-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT3541-5G TCIAT3541-25G
Trihydroxyethylrutin ≥90.0% (par HPLC)
Trihydroxyethylrutin
Formule: C₃₃H₄₂O₁₉
MW: 742,7 g/mol
Point de fusion: 186°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00893813
Numéro CAS: 7085-55-4
EINECS: 230-389-4
Merck Index: 14,09789
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f5c820c7b314d523ccf5b9ff84031e5b9b882e1&vid=1f5c820c7b314d523ccf5b9ff84031e5b9b882e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Specific rotation [a]20/D -49.0 to -53.0 deg (C=1,Pyridine)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité