Phenethyltrimethoxysilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethoxy(phenethyl)silane, Trimethoxy(2-phenylethyl)silane [contains ca. 25% Trimethoxy(1-phenylethyl)silane], Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
T3542-25G T3542-100G
TCIAT3542-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAT3542-25G TCIAT3542-100G
Phenethyltrimethoxysilane ≥95.0% (par GC)
Phenethyltrimethoxysilane
Formule: C₁₁H₁₈O₃Si
MW: 226,347 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00053852
Numéro CAS: 49539-88-0
EINECS: 256-363-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Specific gravity (20/20) 1.0390 to 1.0440
Refractive index n20/D 1.4750 to 1.4800
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité