Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13-Tetradecamethylheptasiloxane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T3548-1ML T3548-5ML
TCIAT3548-1MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAT3548-1ML TCIAT3548-5ML
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13-Tetradecamethylheptasiloxane ≥95.0% (par GC)
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13-Tetradecamethylheptasiloxane


Formule: C₁₄H₄₄O₆Si₇
MW: 505,10 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro CAS: 19095-23-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42f204ed0bb0a86b286222dfc87b7c30d2b2e1b9&vid=42f204ed0bb0a86b286222dfc87b7c30d2b2e1b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité