Triallyl(methyl)silane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3549-1ML T3549-5ML
TCIAT3549-1MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAT3549-1ML TCIAT3549-5ML
Triallyl(methyl)silane ≥95.0% (par GC)
Triallyl(methyl)silane
Formule: C₁₀H₁₈Si
MW: 166,34 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00800604
Numéro CAS: 1112-91-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a95031ecf4e7eb0c95b55594819f445fdbcc71&vid=bc153295b0f36a19afa0a58f4aa74fdb08cc5771&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité