Trimethylsilyl Propionate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propionic acid trimethylsilyl ester
T3552-1ML T3552-5ML
TCIAT3552-1MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAT3552-1ML TCIAT3552-5ML
Trimethylsilyl Propionate ≥95.0% (par GC)
Trimethylsilyl Propionate
Formule: C₆H₁₄O₂Si
MW: 146,26 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD01632555
Numéro CAS: 16844-98-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité