Trimethylsilyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acrylic acid, Trimethylsilyl Acrylate, Acrylic acid trimethylsilyl ester, Acryloxytrimethylsilane
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
T3559-5ML T3559-25ML
TCIAT3559-5MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAT3559-5ML TCIAT3559-25ML
Trimethylsilyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Trimethylsilyl acrylate
Formule: C₆H₁₂O₂Si
MW: 144,25 g/mol
Point d'ébullition: 54°C
Point d'éclair: -15°C
Numéro MDL: MFCD00156432
Numéro CAS: 13688-55-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c60dd46c130fd997055a0f0d06183fa304bffdd&vid=4c60dd46c130fd997055a0f0d06183fa304bffdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité