Triméthylamine ∼13% ∼2 mol/L dans l'acétonitrile
Fournisseur: TCI
Danger
T3567-100ML T3567-500ML
TCIAT3567-100MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAT3567-100ML TCIAT3567-500ML
Triméthylamine ∼13% ∼2 mol/L dans l'acétonitrile
Triméthylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
ONU: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ffb34c92997878fa96acee9a042d94fb6f384ef&vid=3ffb34c92997878fa96acee9a042d94fb6f384ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité