TOTT ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(((Dimethylamino)(dimethyliminio)methyl)thio)pyridine 1-oxide tetrafluoroborate, N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiouronium Tetrafluoroborate, TOTT
T3569-5G T3569-25G
TCIAT3569-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAT3569-5G TCIAT3569-25G
TOTT ≥98.0% (par HPLC)
TOTT
Formule: C₁₀H₁₆BF₄N₃OS
MW: 313,122 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05664718
Numéro CAS: 255825-38-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0298db233a18c39f0c3bb2bd29d5ab10d1e6fc4&vid=a0298db233a18c39f0c3bb2bd29d5ab10d1e6fc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité