Etain (II) bromure ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tin dibromide
T3573-1G T3573-5G
TCIAT3573-1GEA 33 EUR InStock
TCIAT3573-1G TCIAT3573-5G
Etain (II) bromure ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Etain (II) bromure
Formule: Br₂Sn
MW: 278,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011239
Numéro CAS: 10031-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité