RG-13022 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3575-25MG T3575-100MG
TCIAT3575-25MGEA 175 EUR InStock
TCIAT3575-25MG TCIAT3575-100MG
RG-13022 ≥98.0% (par GC)
RG-13022
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
MW: 266,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236444
Numéro CAS: 136831-48-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae41b62f37e952da7213404e86ad1ae08f39ae8&vid=9a3f55a5632097f1393565c538bb4307a059a47e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité