Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid trimethylsilyl ester
Stabilization: Stabilised with N-nitrosodiisopropanolamine
T3580-5ML T3580-25ML
TCIAT3580-5MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT3580-5ML TCIAT3580-25ML
Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Trimethylsilyl methacrylate
Formule: C₇H₁₄O₂Si
MW: 158,27 g/mol
Point d'ébullition: 52°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00053868
Numéro CAS: 13688-56-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53b89f10b6460529232b465b23645cdc4b3438e0&vid=f82e881b9f59a496f17c0e1a333a77e731c08da0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité