Tigecycline ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 9-tert-Butylglycylamidominocycline, (4S,4aS,5aR,12aS)-9-(2-(tert-Butylamino)acetamido)-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide
T3589-100MG T3589-500MG
TCIAT3589-100MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAT3589-100MG TCIAT3589-500MG
Tigecycline ≥98.0% (par HPLC)
Tigecycline
Formule: C₂₉H₃₉N₅O₈
MW: 585,658 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00935753
Numéro CAS: 220620-09-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09432
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -189 to -208 deg (C=0.15, methanol)
Specific rotation (value) -208 to -189 deg
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité