Trifluoromethanesulphonyl bromide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triflyl bromide
T3592-1G T3592-5G
TCIAT3592-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAT3592-1G TCIAT3592-5G
Trifluoromethanesulphonyl bromide ≥95.0% (par GC)
Trifluoromethanesulphonyl bromide
Formule: CBrF₃O₂S
MW: 212,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 15458-53-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité