Trimethyl(nonafluorobutyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethyl(perfluorobutyl)silane
T3594-1G T3594-5G
TCIAT3594-1GEA 102 EUR InStock
TCIAT3594-1G TCIAT3594-5G
Trimethyl(nonafluorobutyl)silane ≥98.0% (par GC)
Trimethyl(nonafluorobutyl)silane
Formule: C₇H₉F₉Si
MW: 292,22 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD20489405
Numéro CAS: 204316-01-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=531f5286c0e8c6a272d2b533029367fb9bef0b8d&vid=531f5286c0e8c6a272d2b533029367fb9bef0b8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité