Trimethyl(tridecafluorohexyl)silane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethyl(perfluorohexyl)silane
T3595-1G T3595-5G
TCIAT3595-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAT3595-1G TCIAT3595-5G
Trimethyl(tridecafluorohexyl)silane ≥97.0% (par GC)
Trimethyl(tridecafluorohexyl)silane
Formule: C₉H₉F₁₃Si
MW: 392,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD20489406
Numéro CAS: 135841-49-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=329deae242a6f611ee89ea9e146124b0c6913841&vid=329deae242a6f611ee89ea9e146124b0c6913841&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité