4-[2,2,2-Trifluoro-1-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl]morpholine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3597-1G T3597-5G
TCIAT3597-1GEA 124 EUR InStock
TCIAT3597-1G TCIAT3597-5G
4-[2,2,2-Trifluoro-1-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl]morpholine ≥95.0% (par GC)
4-[2,2,2-Trifluoro-1-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl]morpholine
Formule: C₉H₁₈F₃NO₂Si
MW: 257,33 g/mol
Numéro CAS: 289706-46-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df9c50d5bfbe63119a83f7b9ad72da6d1ff294db&vid=df9c50d5bfbe63119a83f7b9ad72da6d1ff294db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité