Tris(4-aminophenyl)methane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Leucopararosaniline, 4,4',4''-Methanetriyltrianiline
T3599-1G T3599-5G
TCIAT3599-1GEA 119 EUR InStock
TCIAT3599-1G TCIAT3599-5G
Tris(4-aminophenyl)methane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Tris(4-aminophenyl)methane
Formule: C₁₉H₁₉N₃
MW: 289,38 g/mol
Point de fusion: 208°C
Numéro MDL: MFCD00137820
Numéro CAS: 548-61-8
EINECS: 208-952-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43b0d6d76d22d7ddcdd86f1155540d9adb8e0600&vid=43b0d6d76d22d7ddcdd86f1155540d9adb8e0600&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité