Tiapride hydrochloride ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T3600-250MG T3600-1G
TCIAT3600-250MGEA 88 EUR InStock
TCIAT3600-250MG TCIAT3600-1G
Tiapride hydrochloride ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tiapride hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₄N₂O₄S·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133861
Numéro CAS: 51012-33-0
EINECS: 256-908-4
Merck Index: 14,09421
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d11bc4c4d74e7ac2366d94693746ffc28d5010&vid=40d11bc4c4d74e7ac2366d94693746ffc28d5010&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité