Thiophen-2-carbothioamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3604-5G T3604-25G
TCIAT3604-5GEA 350 EUR InStock
TCIAT3604-5G TCIAT3604-25G
Thiophen-2-carbothioamide ≥98.0% (par HPLC)
Thiophen-2-carbothioamide
Formule: C₅H₅NS₂
Numéro MDL: MFCD00052890
Numéro CAS: 20300-02-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f96e05fa486ff0443f3603f9b8ddc4fc908afcd&vid=3f96e05fa486ff0443f3603f9b8ddc4fc908afcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité