TWS119 ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[[6-(3-Aminophenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]oxy]phenol, 3-((6-(3-Aminophenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)oxy)phenol
T3605-5MG T3605-25MG
TCIAT3605-5MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAT3605-5MG TCIAT3605-25MG
TWS119 ≥95.0% (par HPLC)
TWS119
This product is unavailable in the U.S.
Formule: C₁₈H₁₄N₄O₂
MW: 318,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09037535
Numéro CAS: 601514-19-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 247.0 to 251.0 deg-C
Water (Vaporization methoed) max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité