Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate (TMRM) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-[6-(Dimethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-3H-xanthen-3-ylidene]-N-methylmethanaminium Perchlorate, Tetramethylrhodamine methyll ester Perchlorate, 3,6-Bis(dimethylamino)-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl)xanthylium perchlorate, Tetramethylrhodamine Methyl Ester Perchlorate
T3608-10MG T3608-50MG
TCIAT3608-10MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAT3608-10MG TCIAT3608-50MG
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate (TMRM) ≥98.0% (par HPLC)
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate (TMRM)
Formule: C₂₅H₂₅N₂O₃·ClO₄
MW: 500,93 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274460
Numéro CAS: 115532-50-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.20 to 6.00 %
Molar extinction coefficient min. 100000 (MeOH, 497.0 to 553.0nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité