Trimethylphenylammonium hydroxide ∼8,5% dans le methanol
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT3610-25MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAT3610-25ML TCIAT3610-100ML
Trimethylphenylammonium hydroxide ∼8,5% dans le methanol
Trimethylphenylammonium hydroxide
Formule: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041899
Numéro CAS: 1899-02-1
EINECS: 217-592-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Concentration (Neutralization titration) 8.3 to 9.8 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité