3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-(p-Tolyl)-9H-carbazole-3-boronic acid Pinacol ester, 2-[9-(p-Tolyl)-9H-carbazol-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3612-200MG T3612-1G
TCIAT3612-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAT3612-200MG TCIAT3612-1G
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-(p-tolyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₅H₂₆BNO₂
MW: 383,30 g/mol
Numéro CAS: 1345614-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité