4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanamine
T3613-1G T3613-5G
TCIAT3613-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAT3613-1G TCIAT3613-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Formule: C₇H₁₂F₃N
MW: 167,18 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Numéro MDL: MFCD09040573
Numéro CAS: 58665-70-6
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1577ed00795ab40829310e4b3386fd37e175266&vid=a1577ed00795ab40829310e4b3386fd37e175266&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité