[(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium 4-methylbenzenesulphonate, [(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate
T3622-200MG T3622-1G
TCIAT3622-200MGEA 84.7 EUR InStock
TCIAT3622-200MG TCIAT3622-1G
[(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥97.0% (par HPLC)
[(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate
Formule: C₂₃H₂₂F₃IO₆S
MW: 610,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30725767
Numéro CAS: 1868173-15-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7bb68aea5ce05316d965cd73abe86f18cb541b0&vid=c7bb68aea5ce05316d965cd73abe86f18cb541b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of Ion-Pair)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité