Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T3623-5G T3623-25G
TCIAT3623-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAT3623-5G TCIAT3623-25G
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride
Formule: C₃₂H₆₈ClP
Numéro MDL: MFCD04112746
Numéro CAS: 258864-54-9
ONU: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c15226ee89e1de40a01136825c8f960d4b2fd6d8&vid=c15226ee89e1de40a01136825c8f960d4b2fd6d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité