3,4,5-Tris(dodecyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3624-200MG T3624-1G
TCIAT3624-200MGEA 57.2 EUR InStock
TCIAT3624-200MG TCIAT3624-1G
3,4,5-Tris(dodecyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
3,4,5-Tris(dodecyloxy)benzaldehyde
Formule: C₄₃H₇₈O₄
MW: 659,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD29917550
Numéro CAS: 117241-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2117b4dd34ffd3c8faa722d35f7f87262d0e112c&vid=2117b4dd34ffd3c8faa722d35f7f87262d0e112c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité