Tétrachloropyrocatéchol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetrachlorobenzene-1,2-diol, 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-dihydroxybenzene, Tetrachlorocatechol, 3,4,5,6-Tetrachlorocatechol, 3,4,5,6-Tetrachlorobenzene-1,2-diol
T3627-1G T3627-5G
TCIAT3627-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT3627-1G TCIAT3627-5G
Tétrachloropyrocatéchol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tétrachloropyrocatéchol
Formule: C₆H₂Cl₄O₂
MW: 247,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002190
Numéro CAS: 1198-55-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité