(Butylamine)[2,2'-thiobis(4-tert-octylphenolato)]nickel(II) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T3635-25G T3635-5G
TCIAT3635-25GEA 172 EUR InStock
TCIAT3635-25G TCIAT3635-5G
(Butylamine)[2,2'-thiobis(4-tert-octylphenolato)]nickel(II) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(Butylamine)[2,2'-thiobis(4-tert-octylphenolato)]nickel(II)
Formule: C₃₂H₅₁NNiO₂S
Numéro MDL: MFCD03939034
Numéro CAS: 14516-71-3
EINECS: 238-523-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Lambda max. 246.0 to 254.0 nm (CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité