2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridine, 3-(Trifluoromethyl)-5-(2-pyridyl)-1,2,4-triazole
T3638-200MG T3638-1G
TCIAT3638-200MGEA 44 EUR InStock
TCIAT3638-200MG TCIAT3638-1G
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine
Formule: C₈H₅F₃N₄
MW: 214,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD26403657
Numéro CAS: 219508-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f4313bab922ed837fcc336f268ce1a964af8cee&vid=1f4313bab922ed837fcc336f268ce1a964af8cee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité