Tirofiban hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(Butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine hydrochloride monohydrate, MK-383 HCl, (S)-2-(Butylsulphonamido)-3-(4-(4-(piperidin-4-yl)butoxy)phenyl)propanoic acid hydrochloride hydrate
T3640-250MG T3640-50MG
TCIAT3640-250MGEA 459 EUR InStock
TCIAT3640-250MG TCIAT3640-50MG
Tirofiban hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Tirofiban hydrochloride monohydrate
Formule: C₂₂H₃₉ClN₂O₆S
MW: 495,07 g/mol
Point de fusion: 132°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07368623
Numéro CAS: 150915-40-5
Merck Index: 14,09464
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.00 to 6.00 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (C=1, MeOH)
Water 3.1 to 4.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité