Tributyl(ethyl)phosphonium Diethyl Phosphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tributyl(ethyl)phosphonium diethylphosphate
T3641-5G T3641-25G
TCIAT3641-5GEA 116 EUR InStock
TCIAT3641-5G TCIAT3641-25G
Tributyl(ethyl)phosphonium Diethyl Phosphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Tributyl(ethyl)phosphonium Diethyl Phosphate
Formule: C₁₈H₄₂O₄P₂
MW: 384,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD17018975
Numéro CAS: 20445-94-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f50317a40c79d73a4756dae0c16ed28a1a44cd43&vid=f50317a40c79d73a4756dae0c16ed28a1a44cd43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité