N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole-3,6-diamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,6-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9H-carbazole
T3642-1G T3642-5G
TCIAT3642-1GEA 527 EUR InStock
TCIAT3642-1G TCIAT3642-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole-3,6-diamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole-3,6-diamine
Formule: C₄₀H₃₅N₃O₄
MW: 621,74 g/mol
Numéro CAS: 1630723-98-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7da9df358b1a1fe49e4ba46f5f330266178c92f0&vid=7da9df358b1a1fe49e4ba46f5f330266178c92f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité