1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-Thiocarbonylbis(pyridin-2(1H)-one)
T3644-1G T3644-5G
TCIAT3644-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT3644-1G TCIAT3644-5G
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Formule: C₁₁H₈N₂O₂S
MW: 232,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075238
Numéro CAS: 102368-13-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468bfcd5bd329fd5e91249b31c3b2f3c04cae36e&vid=468bfcd5bd329fd5e91249b31c3b2f3c04cae36e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité