2,2,2-Trifluoro-N-phénylacétamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3645-1G T3645-5G
TCIAT3645-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT3645-1G TCIAT3645-5G
2,2,2-Trifluoro-N-phénylacétamide ≥98.0% (par GC)
2,2,2-Trifluoro-N-phénylacétamide
Formule: C₈H₆F₃NO
Numéro MDL: MFCD00196027
Numéro CAS: 404-24-0
EINECS: 206-965-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité